Imprimer
Acide (2,5-dichlorophényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22984.03 B22984.06 B22984.14
B22984.03EA 43 EUR
B22984.03 B22984.06 B22984.14
Acide (2,5-dichlorophényl)métaborique ≥98%
Acide (2,5-dichlorophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 135145-90-3 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: ca 210-216° Beilstein Reference: 4801290
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
Poids moléculaire: 190.82 g/mol
Point de fusion: ∼ 210…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863182
Numéro CAS: 135145-90-3