Imprimer
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy(2,4-dichlorophényl)borane
L01563.03 L01563.06
L01563.03EA 29.4 EUR
L01563.03 L01563.06
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique ≥98%
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique
Purity: 98+% CAS No.: 68716-47-2 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 242-245° Beilstein Reference: 4983878
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
Poids moléculaire: 190.82 g/mol
Point de fusion: 242…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013930
Numéro CAS: 68716-47-2