Imprimer
4-Cyanobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Formylbenzonitrile
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18530.0005 8.18530.0025
8.18530.0005EA 60.7 EUR
8.18530.0005 8.18530.0025
4-Cyanobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003376
Numéro CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 131.14 g/mol
Boiling Point 133 °C (16 hPa)
Synonyms 4-Formylbenzonitrile
Hill Formula C8H5NO
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4CN