Imprimer
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15909.14 A15909.22 A15909.36
A15909.14EA 73.7 EUR
A15909.14 A15909.22 A15909.36
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
Purity: 98+% CAS No.: 98-58-8 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 152-154°/26mm Merck Reference: 14,1407 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007437
Formule: C₆H₄BrClO₂S
Poids moléculaire: 255.52 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C (26 mmHg)
Point de fusion: 73…77 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007437
Numéro CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,01391