Imprimer
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
148760250 148761000
ACRO148760250EA 85.7 EUR
ACRO148760250 ACRO148761000
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
Poids moléculaire: 255.52 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007437
Numéro CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,01391
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex CL)