Imprimer
4-Bromophénol, poudre cristalline
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0215489083 0215489090 0215489080
ICNA0215489083EA 160 EUR
ICNA0215489083 ICNA0215489090 ICNA0215489080
4-Bromophénol, poudre cristalline
4-Bromophénol
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Formule: C₆H₅BrO
Point d'ébullition: 235…236 °C
Point de fusion: 64…68 °C
Densité: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002313
Numéro CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,01413