Imprimer
Oxyde de 4-bromobutyle et de phényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bromo-1-phénoxy-4-butane
A14956.06 A14956.14 A14956.22
A14956.06EA 32.8 EUR
A14956.06 A14956.14 A14956.22
Oxyde de 4-bromobutyle et de phényle ≥97%
Oxyde de 4-bromobutyle et de phényle
Purity: 97% CAS No.: 1200-03-9 Molecular Formula: C6H5O(CH2)4Br Formula Weight: 229.12 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 153-154°/18mm Beilstein Reference: 2044374 MDL No.: MFCD00000262
Formule: (C₆H₅)O(CH₂)₄Br
Poids moléculaire: 229.12 g/mol
Point d'ébullition: 153…154 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 40…43 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000262
Numéro CAS: 1200-03-9
EINECS: 214-849-1