Imprimer
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Bromoéthoxy)-benzène, β-Bromophénétole
B21087.22 B21087.14 B21087.36
B21087.22EA 161 EUR
B21087.22 B21087.14 B21087.36
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle ≥98%
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle
Purity: 98% CAS No.: 589-10-6 Molecular Formula: C6H5O(CH2)2Br Formula Weight: 201.07 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 31-35° Boiling Point: 135-137°/20mm Beilstein Reference: 508290 MDL No.: MFCD00000234
Formule: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Poids moléculaire: 201.06 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 31…35 °C
Densité: 1.35
Point éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000234
Numéro CAS: 589-10-6
EINECS: 209-634-4