Imprimer
2,6-Dibromo-4-nitrophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dibromo-2-hydroxy-5-nitrobenzene
A12916.14 A12916.22 A12916.30
A12916.14EA 58.4 EUR
A12916.14 A12916.22 A12916.30
2,6-Dibromo-4-nitrophénol ≥98%
2,6-Dibromo-4-nitrophénol
Purity: 98% CAS No.: 99-28-5 Molecular Formula: C6H3Br2NO3 Formula Weight: 296.90 Melting Point: ca 145° dec. Beilstein Reference: 1245050
Formule: C₆H₃Br₂NO₃
Point de fusion: ∼ 145 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007334
Numéro CAS: 99-28-5
EINECS: 202-744-3