Imprimer
Isothiocyanate de 3-bromophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09871.06 L09871.14
L09871.06EA 76.5 EUR
L09871.06 L09871.14
Isothiocyanate de 3-bromophényle ≥97%
Isothiocyanate de 3-bromophényle
Purity: 97% CAS No.: 2131-59-1 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6850 Odour: Pungent Boiling Point: 255-256° Beilstein Reference: 2081173 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004803
Formule: C₇H₄BrNS
Point d'ébullition: 255…256 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004803
Numéro CAS: 2131-59-1
UN: 2922
ADR: 8,III