Imprimer
Isothiocyanate de 2-bromophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09971.06 L09971.03
L09971.06EA 96.9 EUR
L09971.06 L09971.03
Isothiocyanate de 2-bromophényle ≥98%
Isothiocyanate de 2-bromophényle
Purity: 98% CAS No.: 13037-60-0 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6843 Odour: Pungent Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 2802536 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004799
Formule: C₇H₄BrNS
Poids moléculaire: 214.09 g/mol
Point d'ébullition: 256…257 °C
Point de fusion: 20
Densité: 1.591
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004799
Numéro CAS: 13037-60-0
UN: 2922
ADR: 8 III