Isocyanate de 4-bromophényle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Bromo-4-isocyanatobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 2493-02-9
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Pungent
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 157-158°/14mm
Beilstein Reference: 508203
Merck Reference: 14,1430
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002022
Formule:
C₇H₄BrNO Poids moléculaire: 198.02 g/mol Point d'ébullition: 157…158 °C (14 mmHg) Point de fusion: 39…42 °C Point éclair: 109 °C (228 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00002022 Numéro CAS: 2493-02-9 EINECS: 219-662-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,01415 |