Imprimer
Isocyanate de 3-bromophényle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
314130050 314130010
ACRO314130050EA 128 EUR
ACRO314130050 ACRO314130010
Isocyanate de 3-bromophényle 97%
Isocyanate de 3-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNO
Poids moléculaire: 198.02 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (760 mmHg)
Densité: 1.586 g/cm³
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002014
Numéro CAS: 23138-55-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5835 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %