Isocyanate de 2-bromophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 1592-00-3
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5850
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-92°/5mm
Beilstein Reference: 3588447
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00001995
Formule:
C₇H₄BrNO Point d'ébullition: 91…92 °C (5 mmHg) Densité: 1,607 Point éclair: 107 °C (224 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00001995 Numéro CAS: 1592-00-3 UN: 2206 ADR: 6.1,II |