Imprimer
4-Bromo-N,N-diméthylaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10854.22 A10854.14
A10854.22EA 98 EUR
A10854.22 A10854.14
4-Bromo-N,N-diméthylaniline ≥98%
4-Bromo-N,N-diméthylaniline
Purity: 98+% CAS No.: 586-77-6 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 2206155 MDL No.: MFCD00000093
Formule: C₈H₁₀BrN
Point d'ébullition: 263…265 °C
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000093
Numéro CAS: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III