Imprimer
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
H26325.06 H26325.14
H26325.06EA 139 EUR
H26325.06 H26325.14
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Purity: 97% CAS No.: 450-88-4 Molecular Formula: C7H6BrFO Formula Weight: 205.03 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 143-145° MDL No.: MFCD04973752
Formule: C₇H₆BrFO
Point d'ébullition: 143…145 °C
Densité: 1,599
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973752
Numéro CAS: 450-88-4