1-Bromo-4-(difluorométhoxy)benzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 5905-69-1
Molecular Formula: C7H5BrF2O
Formula Weight: 223.02
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 96-98°/15mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00221465
Formule:
C₇H₅BrF₂O Poids moléculaire: 223.02 g/mol Point d'ébullition: 96…98 °C (15 mmHg) Densité: 1.631 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00221465 Numéro CAS: 5905-69-1 ADR: 3 III |