Imprimer
4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22227.09 B22227.88
B22227.09EA 159 EUR
B22227.09 B22227.88
4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 656-65-5 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 65-70° Beilstein Reference: 3236457 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00672933
Formule: C₆H₅BrFN
Point d'ébullition: 231 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65…70 °C
Point éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672933
Numéro CAS: 656-65-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III