Imprimer
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B24901.06 B24901.14
B24901.06EA 82.4 EUR
B24901.06 B24901.14
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 1003-99-2 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 154°/23mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00070750
Formule: C₆H₅BrFN
Point d'ébullition: 154 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 42…46 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070750
Numéro CAS: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III