Imprimer
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11751.06 A11751.14
A11751.06EA 50.4 EUR
A11751.06 A11751.14
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 1003-98-1 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 221° Beilstein Reference: 2802562 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042462
Formule: C₆H₅BrFN
Point d'ébullition: 221 °C
Point de fusion: 41 °C
Densité: 1,670
Point éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042462
Numéro CAS: 1003-98-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III