Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 151982-51-3
Molecular Formula: C7H3BrClFO
Formula Weight: 237.45
Refractive Index: 1.5877
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 86-88°/15mm
Beilstein Reference: 6323925
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03411584
Formule:
C₇H₃BrClFO Poids moléculaire: 237.46 g/mol Point d'ébullition: 86…88 °C (15 mmHg) Point de fusion: 24…25 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03411584 Numéro CAS: 151982-51-3 UN: 3261 ADR: 8 II |