Imprimer
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
347460050 347460250
ACRO347460050EA 64.2 EUR
ACRO347460050 ACRO347460250
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle 99%
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃BrClFO
Point d'ébullition: 86…88 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 24…24,5 °C
Numéro MDL: MFCD03411584
Numéro CAS: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %