Imprimer
N-Nitroso-N-ethylaniline
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
21063-1 21063-10 21063-25 21063-5
CAYM21063-1EA 51.2 EUR
CAYM21063-1 CAYM21063-10 CAYM21063-25 CAYM21063-5
N-Nitroso-N-ethylaniline
N-Nitroso-N-ethylaniline
Attention: Warning - this product is not for human or veterinary use.
Formule: C₈H₁₀N₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01670254
Numéro CAS: 612-64-6
UN: 2810
ADR: 6.1,I