Imprimer
1-Bromo-2,6-difluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
A10633.06 A10633.14
A10633.06EA 56.8 EUR
A10633.06 A10633.14
1-Bromo-2,6-difluorobenzène ≥98%
1-Bromo-2,6-difluorobenzène
Purity: 98% CAS No.: 64248-56-2 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 61°/35mm Beilstein Reference: 1681053 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009894
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 61 °C (35 mmHg)
Densité: 1,710
Point éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009894
Numéro CAS: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III