1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2367-76-2
Molecular Formula: C6H2BrF3
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 2502668
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000334
Formule:
C₆H₂BrF₃ Point d'ébullition: 140…141 °C Point de fusion: 3…4 °C Densité: 1,790 Point éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000334 Numéro CAS: 2367-76-2 EINECS: 219-125-9 UN: 1993 ADR: 3,III |