Imprimer
Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27541.06 H27541.03
H27541.06EA 73 EUR
H27541.06 H27541.03
Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque ≥97%
Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 99277-71-1 Molecular Formula: C7H4BrNO4 Formula Weight: 246.02 Melting Point: 165-169° MDL No.: MFCD01013599
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point de fusion: 165…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01013599
Numéro CAS: 99277-71-1