Imprimer
Chlorure de 4-bromobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Bromobenzoyl chloride
L03794.09 L03794.18
L03794.09EA 51.7 EUR
L03794.09 L03794.18
Chlorure de 4-bromobenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-bromobenzoyle
Purity: 98+% CAS No.: 586-75-4 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 636641 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000683
Formule: C₇H₄BrClO
Poids moléculaire: 219.46 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C
Point de fusion: 38…42 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000683
Numéro CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261