Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 42860-10-6
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 2438796
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Point de fusion: 218…222 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079706 Numéro CAS: 42860-10-6 |