Imprimer
Acide (4-bromophényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-4-bromophénylborane
L01565.03 L01565.06 L01565.14
L01565.03EA 34.3 EUR
L01565.03 L01565.06 L01565.14
Acide (4-bromophényl)métaborique ≥97%
Acide (4-bromophényl)métaborique
Purity: 97+% CAS No.: 5467-74-3 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 282-286° Beilstein Reference: 2936347
Formule: C₆H₆BBrO₂
Poids moléculaire: 200.83 g/mol
Point de fusion: 282…286 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002104
Numéro CAS: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9