Imprimer
Acide (4-bromophényl)métaborique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
107280050 107280250
ACRO107280050EA 124 EUR
ACRO107280050 ACRO107280250
Acide (4-bromophényl)métaborique 98%
Acide (4-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
Point de fusion: 287…292 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002104
Numéro CAS: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %