Imprimer
Acide (3-bromophényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-bromophénylborane
L16354.06 L16354.14
L16354.06EA 75.9 EUR
L16354.06 L16354.14
Acide (3-bromophényl)métaborique ≥98%
Acide (3-bromophényl)métaborique
Purity: 98+% CAS No.: 89598-96-9 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 3127104
Formule: C₆H₆BBrO₂
Poids moléculaire: 200.83 g/mol
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239386
Numéro CAS: 89598-96-9