Imprimer
Acide (3-bromophényl)métaborique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-bromophénylborane
AC35894.1 358940010 358940050
MAYBAC35894.1EA 0 EUR
MAYBAC35894.1 ACRO358940010 ACRO358940050
Acide (3-bromophényl)métaborique 97%
Acide (3-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
Poids moléculaire: 200.83 g/mol
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00239386
Numéro CAS: 89598-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %