Imprimer
Acide (2-bromophényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-2-bromophénylborane
L18581.03 L18581.06 L18581.99
L18581.03EA 54.7 EUR
L18581.03 L18581.06 L18581.99
Acide (2-bromophényl)métaborique ≥98%
Acide (2-bromophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 244205-40-1 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 8542615
Formule: C₆H₆BBrO₂
Poids moléculaire: 200.83 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114672
Numéro CAS: 244205-40-1