Imprimer
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
8.43854.0001EA 62.2 EUR
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique
Formule: C₆H₇BO₃
Poids moléculaire: 137.93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074628
Numéro CAS: 71597-85-8