Acide (3-hydroxyphényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-3-hydroxyphénylborane
Purity: 97%
CAS No.: 87199-18-6
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: 208-210°
Beilstein Reference: 3240771
Formule:
C₆H₇BO₃ Poids moléculaire: 137.93 g/mol Point de fusion: 208…210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01074603 Numéro CAS: 87199-18-6 |