Imprimer
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
L15191.03 L15191.06
L15191.03EA 73.6 EUR
L15191.03 L15191.06
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 182163-96-8 Molecular Formula: C9H13BO5 Formula Weight: 212.01 Melting Point: ca 245° Beilstein Reference: 8205051
Formule: C₉H₁₃BO₅
Poids moléculaire: 212.01 g/mol
Point de fusion: ∼ 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075676
Numéro CAS: 182163-96-8