Acide (2,4,6-triméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 135159-25-0
Molecular Formula: C9H13BO5
Formula Weight: 212.01
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 4315581
MDL No.: MFCD01114642
Formule:
C₉H₁₃BO₅ Point de fusion: 96…100 °C |
Numéro MDL:
MFCD01114642 Numéro CAS: 135159-25-0 |