Acide (2,3,4-triméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy(2,3,4-triméthoxyphényl)borane
Purity: 98%
CAS No.: 118062-05-8
Molecular Formula: C9H13BO5
Formula Weight: 212.01
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 74-79°
Beilstein Reference: 4185924
MDL No.: MFCD01318183
Formule:
C₉H₁₃BO₅ Poids moléculaire: 212.01 g/mol Point de fusion: 74…79 °C |
Numéro MDL:
MFCD01318183 Numéro CAS: 118062-05-8 |