Imprimer
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24240.03 B24240.06 B24240.14
B24240.03EA 61.4 EUR
B24240.03 B24240.06 B24240.14
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 122775-35-3 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: ca 240° Beilstein Reference: 5334877
Formule: C₈H₁₁BO₄
Poids moléculaire: 181.98 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074574
Numéro CAS: 122775-35-3