Acide (2,6-diméthoxyphényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 23112-96-1
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 106-108°
Beilstein Reference: 3032352
Formule:
C₈H₁₁BO₄ Poids moléculaire: 181.98 g/mol Point de fusion: 106…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318987 Numéro CAS: 23112-96-1 |