Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy(2,5-diméthoxyphényl)borane
Purity: 98%
CAS No.: 107099-99-0
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2969872
Formule:
C₈H₁₁BO₄ Poids moléculaire: 181.98 g/mol Point de fusion: 92…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318181 Numéro CAS: 107099-99-0 |