Imprimer
Acide (2,4-diméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24374.03 B24374.06 B24374.14
B24374.03EA 59.1 EUR
B24374.03 B24374.06 B24374.14
Acide (2,4-diméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Acide (2,4-diméthoxyphényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 133730-34-4 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 115-120° Beilstein Reference: 4744213
Formule: C₈H₁₁BO₄
Point de fusion: 115…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074590
Numéro CAS: 133730-34-4