Acide (4-méthoxyphényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 5720-07-0
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 202-208°
Beilstein Reference: 2936912
Formule:
C₇H₉BO₃ Point de fusion: 202…208 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039139 Numéro CAS: 5720-07-0 |