Imprimer

Acide (4-éthoxyphényl)métaborique ≥98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 4-Ethoxybenzeneboronic acid, (4-Ethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-ethoxyphenyl)borane

B23683.03 B23683.06 B23683.14
B23683.03EA 54 EUR
B23683.03 B23683.06 B23683.14
Acide (4-éthoxyphényl)métaborique ≥98%
Acide (4-éthoxyphényl)métaborique

Purity: 98% CAS No.: 22237-13-4 Molecular Formula: C8H11BO3 Formula Weight: 165.99 Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 3530408

Formule: C₈H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 165.98 g/mol
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674028
Numéro CAS: 22237-13-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR