Imprimer
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-méthoxyphénylborane
359570050 AC35957.1 AC35957.10 359570010 359570100
ACRO359570050EA 203 EUR
ACRO359570050 MAYBAC35957.1 MAYBAC35957.10 ACRO359570010 ACRO359570100
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique 97%
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₃
Poids moléculaire: 151.96 g/mol
Point de fusion: 149…154 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00161359
Numéro CAS: 10365-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %