Imprimer
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-2-méthoxyphénylborane
B21071.03 B21071.06 B21071.14
B21071.03EA 32 EUR
B21071.03 B21071.06 B21071.14
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique ≥97%
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 5720-06-9 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 3030981
Formule: C₇H₉BO₃
Poids moléculaire: 151.96 g/mol
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236047
Numéro CAS: 5720-06-9