Acide (2-méthoxyphényl)métaborique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉BO₃ Point de fusion: 106…111 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00236047 Numéro CAS: 5720-06-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 111 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |