Acide (3-nitrophényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-3-nitrophénylborane
Purity: 98%
CAS No.: 13331-27-6
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 2938638
Formule:
C₆H₆BNO₄ Poids moléculaire: 166.93 g/mol Point de fusion: ∼ 285 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007193 Numéro CAS: 13331-27-6 |