Imprimer
Acide (2-nitrophényl)métaborique 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-2-nitrophénylborane
L17988.06 L17988.03
L17988.06EA 420 EUR
L17988.06 L17988.03
Acide (2-nitrophényl)métaborique 96%
Acide (2-nitrophényl)métaborique
Purity: 96% CAS No.: 5570-19-4 Molecular Formula: C6H6BNO4 Formula Weight: 166.93 Melting Point: 149-151° Beilstein Reference: 3032097
Formule: C₆H₆BNO₄
Poids moléculaire: 166.93 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161358
Numéro CAS: 5570-19-4