Imprimer
1,3-Benzodioxole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
A14192.0B A14192.18 A14192.30
A14192.0BEA 734 EUR
A14192.0B A14192.18 A14192.30
1,3-Benzodioxole ≥99%
1,3-Benzodioxole
Purity: 99% CAS No.: 274-09-9 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5390 Odour: Aromatic Melting Point: -18° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 115506 MDL No.: MFCD00005818
Formule: C₇H₆O₂
Poids moléculaire: 122.12 g/mol
Point d'ébullition: 172…173 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.185
Point éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005818
Numéro CAS: 274-09-9
EINECS: 205-992-0